Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
Code produit. 17804086
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à 10°C
-30°C à 31°C
Plage de températures (impériale):
-22 °F à 50°F
-22 °F à 88 °F
Conditionnement:
Pack de 100
Code produit. 17804086
Marque: SpotSee WL 31/88
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10°C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
  • Field-armable with pull tab
Spécification
Certifications/Conformité REACH
Dimensions (L x l x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Hauteur (impériale) 0.06 in.
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Comprend Instructions for Use Certificate of Conformance
Longueur (métrique) 98 mm
Matériau Acrylic Adhesive
Largeur (impériale) 0.75 in.
Longueur (impériale) 3.88 in.
Description Ascending time-temperature indicator
Température max. (impériale) 88°F
Température max. (métrique) 31°C
Température (impériale) min. -22°F
Température min. (métrique) -30°C
Plage de températures (impériale) -22 °F à 88 °F
Plage de températures (métrique) -30°C à 31°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Précision ± 1°C
Subdivision 12 hours, 30 hours, 60 hours, 110 hours, 168 hours
Affichage Chemical Color Change
Largeur (métrique) 19 mm