Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 I Small Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris™ Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
Marque:  Thermo Scientific™ SK2001
Code produit. 17829494
  • 9286.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
25 mm
15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
100–240 V, 50/60 Hz
Agitateur
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
27.6 x 14.2 x 18.1 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
16 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
35 lb.
12 x 14 in.
Solaris SK2000 I
11 x 14 in. platform
No
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solaris 2000 I Small Incubated Benchtop Orbital Shaker >