Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban et revêtement à usage général antidérapant, série 613
Code produit. 17168750
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Code produit. 17168750
Marque: 3M™ Safety-Walk™ 7100133326
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le matériau revêtu de minéraux et antidérapant présente une surface très durable. La conception à faible épaisseur contribue à réduire les risques de trébuchement.
  • Le ruban rayé noir/jaune diagonal permet de mettre en évidence les zones de glissement potentiel
  • Le ruban anti-dérapant, extrêmement visible avertit les personnes de passage ou les employés de la présence d’un risque potentiel
  • Particules abrasives de haute qualité offrant visibilité et résistance durable aux frictions
  • Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
  • Certification de traction élevée NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 18,3 x 0,610 m
À utiliser avec (application) Avertissement des zones de glissement potentiel
Longueur (impériale) 60 ft
Longueur (métrique) 18,3 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 0,610 m
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression
Couleur Bandes noires et jaunes
Type Ruban pour sol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt