Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
Marque:  Sartorius™ BCE822I-1S
1387.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24377" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16374758
  • 1460.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
  • Normes de haute qualité conçues en Allemagne
  • Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection anti-surcharge
  • La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
  • Grande résistance chimique
  • En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
  • Empêche tout risque de contamination croisée
  • Nettoyage par essuyage
  • Pièces faciles à retirer
  • Pare-vent efficace
  • Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
  • Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
  • Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
  • Simplicité du prêt-à-l’emploi
  • Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
  • S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
  • 12 applications intégrées
  • Impression conforme aux BPL / BPF
  • Méthodes de connexion modernes
  • Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat CSA numéro 80000336/CE
820 g
10 mg
PBT, verre, acier inoxydable
10 mg
Calibration interne
219 mm
7 kg
Class II
USB C à 9 broches
LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile
Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur
Balances électroniques à chargement par le haut
0,9 sec
317 mm
94 mm
100 à 240 VAC (±10%)
Internal
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential > Capacité : 820 g, Lisibilité : 10 mg ; Étalonnage : Avec étalonnage interne