Learn More
Sartorius™ Plateaux de pesée
Code produit. 11353284 Tous les produits Sartorius Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Code produit. 11353284
missing translation for 'mfr': Sartorius™ YWT09
Évitez d’endommager la surface des poids avec ces plateaux de pesée.
  • La densité élevée du matériau solide du plateau fournit un excellent support qui permet aux balances de répondre aux exigences de pesée les plus élevées telles que celles stipulées pour l’étalonnage des poids à l’aide de comparateurs de masse
  • Recommandés si la propreté de la zone de pesée est une exigence majeure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Bois avec ensemble en pierre moulée
Dimensions (L x l x H) 750 x 900 x 750 mm
Type Table de pesée