Learn More
Sartorius Imprimantes pour balances analytiques et de pesée de précision Securatrade;, Quintixtrade;, Practumtrade;
GREENER_CHOICE
Code produit. 14844741 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Imprimante de laboratoire standard
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 14844741
Marque: Sartorius YDP40
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimantes de laboratoire BPL et standard
Imprimante de laboratoire standard : YDP40
  • Transférez facilement les mesures de poids sur papier
  • Imprimante thermique avec résolution de 203 x 203 dpi
  • Pour les balances de laboratoire Secura, Quintix et Practum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance de laboratoire Secura, Quintix, Practum
Alimentation électrique 240 V/50 Hz/10 A monophasé
Type Imprimante thermique en ligne standard