Learn More
Bel Art™ Flacon pour douche oculaire SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
16 oz
33,81 oz.
Conditionnement:
1 pièce
Description
En cas d’urgence, la rapidité est cruciale.Le flacon de rinçage oculaire à œillère intégrée SP Scienceware™ permet d’apporter immédiatement des soins.
Pour une utilisation avec les stations de douche oculaire Bel-Art Scienceware
- Trois stations sont disponibles pour s’adapter à toutes les stations de travail : une station simple ou double avec un ou deux flacon(s) pour douche oculaire de 1000 ml (32 oz) ou une station simple avec un flacon de 500 ml (16 oz)
- Livré avec des flacons vides ; remplissage possible avec les recharges de solution pour douche oculaire stérile F24879-0032
- Les schémas d’instructions sur le flacon et la station confirment l’utilisation du flacon pour douche oculaire
- Inclut des indications multilingues sur la station (allemand, anglais, espagnol et français)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Débit | 1 gpm |
| À utiliser avec (application) | Rinçage immédiat en urgence des lésions oculaires |
| Hauteur (impériale) | 11,62 in |
| Hauteur (métrique) | 29,51 cm |
| Comprend | Œillère intégrée, bouchon à clipser captif, instructions en plusieurs langues |
| Matériau | PEBD |
| Mounting | Free Standing |
| Afficher plus |