Learn More
Sartorius Papier, étiquettes et encre pour imprimante pour imprimantes YDP
Code produit. 15318824 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type de produit:
Papier pour imprimante standard
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15318824
Marque: Sartorius 69Y03287
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier, étiquettes et encre d’imprimante à utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40. Conçus pour produire des impressions rapides et claires. Faites votre choix parmi des rouleaux de papier standard ou auto-adhésifs avec des rubans encreurs pour l’impression à transfert thermique ou des rouleaux de papier standard uniquement pour l’impression thermique directe.
Papier, étiquettes et encre d’imprimante à utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40. Conçus pour produire des impressions rapides et claires. Faites votre choix parmi des rouleaux de papier standard ou auto-adhésifs avec des rubans encreurs pour l’impression à transfert thermique ou des rouleaux de papier standard uniquement pour l’impression thermique directe.
À utiliser avec les imprimantes de laboratoire YDP30 et YDP40
  • L’imprimante YDP30 Premium utilise les méthodes d’impression thermique directe et à transfert thermique
  • L’imprimante YDP40 Standard utilise uniquement l’impression thermique directe
Papier et ruban encreur spécifiques
  • L’impression thermique directe est parfaitement adaptée lorsque les exigences sont moins strictes (rouleau de papier uniquement)
  • L’impression à transfert thermique crée des impressions résistantes à la décoloration pour une utilisation dans les domaines réglementés
    • Papier et ruban encreur inclus
    • Choisissez entre des rouleaux de papier standard ou auto-adhésif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Paper
Réglé Yes
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 78,7 ft.
Longueur (métrique) 24 m
Largeur (impériale) 918,6 ft.
Largeur (métrique) 280 m
À utiliser avec (équipement) Imprimante de laboratoire YDP40 Standard ou imprimante de laboratoire YDP40 Premium
Type de produit Papier pour imprimante standard
Quantité 5 Paquets