Learn More
Sartorius™ Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
BIOPHARMA
An ideal model for every application, this balance offers a maximum load between 320 and 14,200 grams and a readability of 1 to 100 milligrams.
Marque:  Sartorius™ MCA6202S-2CEU-0
7032.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16329655
  • 8340.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Sartorius™ Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents
  • Les éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure
  • Interfaces utilisateur modernes et intégration facile des procédés
  • Conformité pharmaceutique et GxP
  • Traitement, intégrité et connectivité des données
  • Manipulation ergonomique des échantillons
  • Communication illimitée au plus haut niveau de justesse et de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat d'approbation de type pour la Chine, CE
6200 g
10 mg
1 sec
100/240 Vca (±10%), 50/60 Hz, 1 A
Connecteur D-sub, 9 broches
Écran tactile couleur
Aluminium, PBT, verre flottant Optiwhite, acier inox
Balance électronique à plateau supérieur
Non
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Nom du produit
    Sartorius™ Balance de laboratoire de précision Cubis™ II > Cubis II Precision Lab Balance; Capacity: 6200 g; Display Type: Color Touchscreen; Readability: 10 mg; Stabilization Time: 1 s; Certifications/Compliance: Type Approval Certificate for China, CE