Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque: Tenak™ TE11514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |
Boîtes (11) | |
11 | |
140 x 140 x 610 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut > Accueillent les articles suivants : 11 boîtes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu