Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (11)
Boîtes (3)
Boîtes (5)
Boîtes (6)
Boîtes (7)
Boîtes (8)
Boîtes (9)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Spécification
| Description | Résistantes à l’eau de mer |
| Capacité | Boîtes (5) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 5 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 140 x 280 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm (boîte) |