Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon™ 1030-990-026-9
Code produit. 17527796
  • 31.09€ / 960 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pointe biseautée
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
200 μl
Non stérile
Violet
1,95 in
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Manipulation de liquides
Biseauté
Usage unique
Non
Résine en polypropylène
Sans filtre
Jaune
Autoclavable
49,7 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Rack empilé
192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
Universelle
Eclipse
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl > Yellow Pipette Tips; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Stack Rack; Sterility: Non-sterile; Autoclavable: Autoclavable; Quantity: 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.