Learn More
Invitrogen™ PBS : solution saline dans un tampon phosphate (10X) pH 7,4, sans RNase
Code produit. 10722497
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10722497
Marque: Invitrogen™ AM9625
Diluer à la concentration désirée.
PBS (solution saline dans un tampon phosphate) est un mélange dont le pH est ajusté, de tampons phosphates (de qualité ultrapure) et de solutions salines qui, lorsqu’il est dilué à une concentration de travail de 1X, contient 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4 et 2 mM KH2PO4. Chaque solution de PBS 10X est prête à l’emploi après dilution à la concentration désirée. Ce PBS de qualité biologie moléculaire est certifié sans ARNase ; il est soumis à un test rigoureux de détection de l’activité ARNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
pH 7,4
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 L