Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 09 1241
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Silanisé | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Non | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
verre | |
GC, HPLC | |
Filetage court | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Vidéos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En