Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1030-900-000-9
260.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pointe biseautée
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Emballé | |
30 000 cônes/sachet, 1 sachet/boîte. | |
Universelle | |
Eclipse |
Sans filtre | |
Jaune | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
10Minutes
42Secondes
41