Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1030-795-006-9
55.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24311" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe biseautée
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Violet | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Rack empilé | |
192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Universelle | |
Eclipse |
Sans filtre | |
Jaune | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Biseauté | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl > Yellow Pipette Tips; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Stack Rack; Sterility: Sterile; Autoclavable: Autoclavable; Quantity: 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu