Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes
Pour filtres papier ou membrane.
150.00€ - 641.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15874498
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
213403108
48 mm
345.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10598991
Afficher les documents
DWK Life Sciences
213405109
120 mm
150.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15231689
Afficher les documents
DWK Life Sciences
213403408
60 mm
433.00€
10 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15241689
Afficher les documents
DWK Life Sciences
213403905
73 mm
641.00€
10 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15251689
Afficher les documents
DWK Life Sciences
213404404
5 mm
413.00€
5 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
Description
Les plaques grilles à fentes DURAN™ servent de support au filtre réel (par ex., filtre papier ou membrane), comme dans le cas des entonnoirs Buechner.
  • Comme support pour les filtres papier ou membrane
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Adapté à la filtration grossière sans milieu de filtration supplémentaire ; Filtration
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Tamis à fentes