Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer, col large
Grâce à leur forme conique, les flacons sont utilisés pour le mélange de liquides.
Marque:  DWK Life Sciences 212261705
69.73 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11782182
  • 73.40€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ d’origine sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance aux chocs thermiques élevés qui en résultent sont des caractéristiques exceptionnelles. Par conséquent, les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et aux changements de température rapides.
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Mélange facile grâce à la forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
51 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
50 ml
Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volumes 25, 200, 300 et 2 000 ml non DIN EN ISO
Autoclavable
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer, col large > 50 ml