Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; taux de carbone : 8 % ; taille des pores : 175 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 25203-054630
Code produit. 10543995
  • 731.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne analytique
HPLC
5800 psi (400 bars)
2 à 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8 %
Oui
4,6 mm
50 mm
3 μm
175 Å
60°C
C8
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8 >