Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
Marque:  DWK Life Sciences 241142301
Code produit. 10499722
  • 24.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Raccordement de deux éléments en verre
Expansion
Prise NS 14/23, cône NS 24/29
Nom du produit
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard > Élargissement, col NS 14/23, cône NS 24/29