Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
Marque:  DWK Life Sciences 241143203
Code produit. 10029840
  • 29.25€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Raccordement de deux éléments en verre
Réduction
Prise NS 24/29, cône NS 14/23
Nom du produit
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard > Réduction, col NS 24/29, cône NS 14/23