Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
Marque:  DWK Life Sciences 241144302
29.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10622642
  • 31.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Raccordement de deux éléments en verre
Réduction
Prise NS 29/32, cône NS 19/26
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard > Réduction, col NS 29/32, cône NS 19/26