Learn More
Thermo Scientific Chemicals, encre conductrice argent
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045661.22
390.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Silver Conductive Ink | |
MFCD01868501 | |
Liquide S-020 (anciennement Mattheylec P2006) |
2.5 | |
100 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z12K010 | Certificat d’analyse | 23/01/2025 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
T01K046 | Certificat d’analyse | 23/07/2024 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
W12I003 | Certificat d’analyse | 16/09/2022 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
T06I077 | Certificat d’analyse | 19/07/2022 | 045661.14,045661.06,045661.22 |
Z20C076 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 045661.14,045661.06,045661.22 |