Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
Marque: DWK Life Sciences 241142207
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
1 de chaque | |
Raccordement de deux éléments en verre | |
Expansion | |
Prise NS 14/23, cône NS 19/26 |