Learn More
Thermo Scientific™ Étalon d’albumine sérique bovine Pierce™, 2 mg/ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les étalons de BSA Thermo Scientific™ Pierce pour le dosage des protéines sont des échantillons de référence de haute qualité qui permettent de générer des courbes d’étalonnage et des contrôles de calibration précis lors du dosage des protéines totales.
Points clés :
Universel : reconnu comme la référence du secteur pour quantifier des protéines dans les dosages protéiques colorimétriques
Pur et stable : fourni dans une solution saline ultra pure à 0,9 % avec 0,05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
Précis et uniforme : formulation précise à 2,00 +/- 0,03 mg/ml par rapport à une référence NIST
Pratique : choisissez des ampoules de 1 ml, un flacon de 50 ml ou un ensemble complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Comprend :
Solution de BSA à 2 mg / ml (réf. 23209, 23210) ou kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (réf. 23208)
Recommandées dans les cas suivants :
Étalon de quantification de dosage protéique ; contrôle de la récupération des protéines pour le dessalage et autres procédures de colonne ; étalonnage général de la lampe UV du spectrophotomètre (A280)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | Étalon d’albumine sérique bovine Pierce, 2 mg / ml |
| Doser | Étalons de protéines |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| À utiliser avec (application) | Étalon interne |
| Quantité | 50 ml |