Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
Marque:  Grant Instruments™ JBN26
1097.36 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15117025
  • 1330.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
  • Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
  • Stabilité : ±0,5ºC
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur
  • Robinet de vidange sur les bains 12 L, 18 L et 26 L
  • Garantie de 3 ans
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
26 L
1400 W (230V) 1050 W (120V)
±0,5 à 70°C
590 x 335 x 275 mm
Ambiante +5° ; à 95°C
0,5°C
3 ans
230 V
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova > Capacité : 26 l