Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
1045.00€ - 1435.00€
Spécification
Gamme de températures Ambiante +5° ; à 95°C
Résolution de la température 0,5°C
Stabilité de la température ±0,5 à 70°C
Garantie 3 ans
Tension 230 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Capacité de chauffage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Capacité de chauffage Prix Quantité et disponibilité  
15187015
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
JBN18
18 L 570 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V)
1435.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15197015
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
JBN12
12 L 365 x 360 x 225 mm 800 W (230V et 120V)
1140.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15117025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
JBN26
26 L 590 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V)
1330.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15177015
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
JBN5
5 L 215 x 335 x 200 mm 350 W (120V)
1045.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
  • Plage de températures ambiantes de +5°C à 95°C
  • Stabilité : ± 0,5°C
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur
  • Robinet de vidange sur les bains 12 L, 18 L et 26 L
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
Ambiante +5° ; à 95°C
±0,5 à 70°C
230 V
0,5°C
3 ans
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova