Learn More
Thermo Scientific™ Bains Precision™ à usage général PROMO
Les bains à usage général Thermo Scientific Precision™ sont conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C
Marque: Thermo Scientific™ TSGP28PMO5
4339.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24307" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Libérez un précieux espace sur la paillasse grâce à un format réduit par rapport aux modèles précédents
- Le contrôleur à microprocesseur avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
- Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
- Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement simplifié avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20 et 28 L ainsi que sur les modèles doubles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Acier inoxydable | |
Bain-marie 28L à usage général | |
UL, CE | |
LCD monochrome | |
Extérieur recouvert de poudre d’époxy | |
4 | |
±0,2°C | |
11,7 x 19,7 x 7,9 in (297 x 500 x 200 mm) | |
50/60 Hz |
Numérique | |
28 L | |
Ambiante à 100°C | |
24 Litres de billes thermiques | |
Précision GP 28 | |
± 0,1°C | |
15,4 x 21,8 x 11,1 in (392 x 555 x 282 mm) | |
100-115 V/200-230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bains Precision™ à usage général PROMO > 28L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu