Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5120174
Code produit. 15941641
  • 16.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Spécification
10
Inserts de grille
Tubes de stockage d’échantillons
133mm
10 x 10
Carton
Stockage d’échantillons
30mm
133mm
Nom du produit
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton > Matrice :10 x 10 ; Hauteur :30 mm ; largeur :133mm