Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général
Code produit. 15385877 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L (5L / 10L)
2 L
20 L
28 L
5 L
Modèle:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15385877
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.
Parfaits pour les applications industrielles, pharmaceutiques cliniques ou biomédicales, les bains-marie de luxe à usage général Fisherbrand™ Isotemp™ offrent une technologie puissante dans un format compact. Disponibles dans une variété de tailles pour répondre à un large éventail d’exigences d’application, les bains-marie Isotemp sont conçus pour fournir une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement simple.
  • Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
  • Le contrôleur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue 
  • Nouvelles alarmes sonores
  • Enregistrez facilement les réglages fréquemment utilisés grâce aux préréglages de température
  • Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Conception à charnière améliorée pour une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Aide à éviter les surchauffes et l’endommagement du bain grâce à une protection contre les faibles niveaux de liquide
  • Compatible avec les microbilles thermiques (vendues séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Description Bain-marie 10L Deluxe à usage général
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité UL, CE, FDA classe I
Gamme de températures Ambiante à 100°C
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 800 W
Comprend Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur
Matériau Acier revêtu de poudre époxy
Modèle Isotemp GPD 10
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température ±0,2°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm)
Dimensions (L x l x H) 15,5 x 15,1 x 9,2 in (393 x 383 x 233 mm)
Ampérage 6,0-7,0 / 2,8-3,4 (120V/230V)