Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5120150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
10 | |
Inserts de grille | |
Flacons de stockage d’échantillons | |
136mm | |
8 x 8 |
Carton | |
Stockage d’échantillons | |
30mm | |
136mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu