Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse à profil bas Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QX
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque:  OHAUS™ 30498502
1570.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15978655
  • 1610.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 heures avec batterie rechargeable
Indicateur (TD52XW) en acier inox, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels
D52XW150RQDX5-EU
Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne
20,740 kg
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel
60,00 kg, 150,00 kg
5,000000 g, 10,000000 g
-10°C à +40°C
722 x 500 x 122 mm
Nom du produit
OHAUS™ Balance de paillasse à profil bas Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QX > Modèle : D52XW150RQDX5-EU