Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision haute performance L/S™, Puri-Flex™
La tubulure de précision haute performance Masterflex™ L/S™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
Marque:  Masterflex™ 96419-15
91.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11799799
  • 94.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Travaux de culture cellulaire et tissulaire, biotechnologie pharmaceutique, utilisations de laboratoire à usage général nécessitant des applications de haute performance et de longue durée de vie, de grande pureté, ne nécessitant aucun contact avec des composants d’origine animale
  • Caractéristiques : Thermosoudable, résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Spécification
    Autoclavable
    4,8 mm
    25 pi
    Pompes Masterflex
    Max. 1100 ml/min
    Translucide
    0,189 in
    Puri-Flex
    7,6 m
    L/S 15
    3/16 in.
    Tubulure pour pompe péristaltique
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Masterflex™ Tubulure de précision haute performance L/S™, Puri-Flex™ > Tubulure ; taille du raccord cannelé : 3/16 po ; taille L/S : 15 ; débit max. : 1100 ml/min