Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de D-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15428708
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de D-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428708
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15428708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62131.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Valine tert-butyl ester hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical. Used as a an antitumor drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester de tert-butyle D-Valine est utilisé comme intermédiaire dans le domaine pharmaceutique. Utilisé comme médicament antitumoral.
Remarques
Conserver à -20°C. Garder le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104944-18-5
Formule moléculaire C9H20ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.71
Numéro MDL MFCD00237308
Clé InChI AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonyme h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 45108216
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
Nom IUPAC tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.71
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24E038 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
Numéro de lotY04F016 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
Numéro de lot81300792 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de D-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >