Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99 % Code produit.: 11484717
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99 %
Code produit. 11484717
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11484717
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21213.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-méthionine est utilisée pour récupérer la perte auditive induite par le bruit. Elle est utilisée pour améliorer la valeur nutritive des aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 53 g/L (20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-67-4
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00002622
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 84815
ChEBI CHEBI:16867
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Methionine
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Informations sur la solubilité Soluble in water. 53g/L (20°C).
Quantité 100 g
Poids de la formule 149.21
Rotation optique −23° (c=2 in 2N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ13I005 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Numéro de lotU29I013 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2022 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Numéro de lot10164372 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Numéro de lot10026654 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Numéro de lot10126499 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21213.14,B21213.22,B21213.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99 % >