Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99+ % Code produit.: 15179253
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99+ %
Code produit. 15179253
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15179253
Marque: Thermo Scientific Chemicals 227211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-67-4
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00002622
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 84815
ChEBI CHEBI:16867
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Methionine
Point de fusion 273.0°C to 275.0°C
Note relative au nom 99+%
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 300ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Autres acides aminés (TLC) not detectable
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 24.00
Sulfate 300ppm max.
Transmittance 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 53g/L (20°C).
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0402577 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2023 Catalog Number227210250,227210050,227211000
Numéro de lotA0399725 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number227210250,227210050,227211000
Numéro de lotA0388686 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2022 Catalog Number227210250,227210050,227211000
Identifiant produit
  • D-Methionine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99+ % >