Learn More
D-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11412617
D-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412617
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11412617
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14842.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Leucine is used in the formation of sterols. It is also used as a selectable marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-Leucine est utilisée dans la formation des stérols. Elle est également utilisée comme marqueur sélectionnable.
Solubilité
Soluble dans lʼeau et lʼacide chlorhydrique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-38-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063088
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
CID PubChem 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Leucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721721
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique −15° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245814 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Numéro de lot10238206 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Numéro de lot10138025 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Numéro de lotJ3404A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Numéro de lot5001P15M Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Nom du produit
D-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >