Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, 99 % Code produit.: 11493923
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, 99 %
Code produit. 11493923
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11493923
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10231.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-alanine est indispensable à la biosynthèse des sous-unités de réticulation du peptidoglycane qui sont utilisées pour les parois des cellules bactériennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (155 mg/ml à 20°C), l’éthanol (légèrement) et la pyridine (légèrement). Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-formAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Beilstein 1720249
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone.
Quantité 25 g
Poids de la formule 89.09
Rotation optique −14° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Numéro de lot10252677 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Numéro de lotT22K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Numéro de lot10248932 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Numéro de lot10247270 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/07/2023 Catalog NumberA10231.22,A10231,A10231.06,A10231.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, 99 % >