Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
Marque: Sartorius MCA524S-2S00-I QP99
17898.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Chambre de pesée I - Motorisée avec ionisateur | |
Écran couleur TFT tactile | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | |
Automatique motorisé | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
MCA524SIS00 | |
1 s | |
Balance analytique | |
450 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
1,0 A | |
Class I |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
520 g | |
0,1 mg | |
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen | |
± ; 0,2 mg | |
3 s | |
± 0,04 mg | |
0°C à +40°C | |
10 ans | |
240 mm | |
9,0, 10,8 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5 %) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Sartorius Cubis analytical balances