Learn More
Molecular Probes™ Kits d’apoptose des cellules mortes avec annexine V pour cytométrie en flux
Évaluez la viabilité cellulaire avec les kits d’apoptose des cellules mortes avec l’annexine V et les colorants fluorescents conjugués tels que Alexa Fluor 488, FITC, PI, PE, APC, et SYTOX Green.
Marque:  Molecular Probes™ V13241
361.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10257392
  • 540.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Kit d’apoptose des cellules mortes avec annexine V Alexa Fluor 488 & et iodure de propidium (PI)
Contient 1 flacon de conjugué d’annexine V Alexa Fluor 488 (250 µl), 1 flacon d’iodure de propidium (PI, 100 µl), et 1 bouteille de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 15 ml).
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière.
499, 535/521, 617
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
50 Assays
Kit de détection d’apoptose
488
Glace humide
Alexa Fluor 488, Propidium Iodide
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2876725 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog NumberV13241
Numéro de lot2752665 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/08/2023 Catalog NumberV13241
Numéro de lot2563670 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog NumberV13241
Numéro de lot2451266 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2022 Catalog NumberV13241
Numéro de lot2409110 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2021 Catalog NumberV13241
Nom du produit
Molecular Probes™ Kits d’apoptose des cellules mortes avec annexine V pour cytométrie en flux > 50 dosages