Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes Eppendorf de 5 ml
24 x 1,5 / 2 mL
24 récipients de 1,5/2 ml
30 récipients de 1,5/2 ml
48 récipients de 1,5/2 ml
48 tubes PCR de 0,2 ml
Comprend:
Couvercle Eppendorf QuickLock™ hermétique aux aérosols
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor QuickLock, écran de protection
Couvercle de rotor en plastique
Hermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLock™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse maximale : 20 800 × g (14 000 tr/min)
- Capacité max. :30 × tubes de 1,5/2,0ml
Spécification
Spécification
| Type | Rotor |
| Capacité | 30 récipients de 1,5/2 ml |
| FCR max. | 20800 x g (14000 tr/min) |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf QuickLock™ 5427 R |
| Comprend | Couvercle de rotor |
| Nbre de positions | 30 |
| Modèle | F-45-30-11 |