Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
520 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine, Logiciel QP99
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Description | Chambre de pesée U - Vitre manuelle |
| Capacité | 520 g |
| Type d’affichage | Écran couleur TFT tactile |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
| Langues | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen |
| Mise à niveau | Automatique motorisé |
| Linéarité | ± ; 0,2 mg |
| Afficher plus |