Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
Code produit. 11728402
Click to view available options
Type de produit:
Ballon avec régulateur
Chauffe-ballon
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11728402
Marque: Cole-Parmer™ 3613501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Bec Bunsen (Commande non incluse ; vendue séparément.)
BB-200 Series Electric Bunsen Burner provides clean and easy operation.
  • L’élément chauffant conique dirige la chaleur rayonnante vers la cavité supérieure
  • Le capuchon supérieur protège votre main de la chaleur
  • La circulation d’air provenant du boîtier ventilé permet de suffisamment refroidir la base durant son fonctionnement
  • Le brûleur ne consomme qu’une puissance de 400 W
  • La commande recommandée est le MC5
Remarque : Ce modèle ne comprend pas de commande. Pour le bec Bunsen avec commande, voir 36135-02.
Spécification
Hauteur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 177.8 mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 400 W
Comprend Bec Bunsen (La commande n’est pas incluse.)
Forme Conique
Puissance 400 W
Largeur (impériale) 4.75 in.
Largeur (métrique) 120.6 mm
Type de produit Chauffe-ballon
À utiliser avec (application) Tubes à essai chauffants, creusets, béchers
Fréquence 50/60 Hz
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.