Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal violet, pure, coloration biologique de haute pureté
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229641000
73.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Crystal Violet | |
548-62-9, 90-94-8 | |
MFCD00011750 | |
15, 4430 | |
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether | |
Authentique | |
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure | |
11057 | |
407.99 | |
≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance) | |
Flacon en verre | |
100 g |
215.0°C | |
C25H30ClN3 | |
13, 756 | |
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.986 | |
CHEBI:41688 | |
9% max. (110°C) | |
Pures | |
Vert | |
Poudre ou cristaux |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Crystal Violet
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic Violet 3
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467539 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 229641000,229645000 |
A0328778 | Certificat d’analyse | 09/12/2021 | 229641000,229645000,229640050 |
A26Y005 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 229641000,229645000 |
I20X018 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 229641000,229645000 |