Learn More
DMSO, diméthylsulfoxyde, qualité GC Headspace, Thermo Scientific™
115.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Descrizione
- Chaque lot est testé afin d’assurer des lignes de base, sans interférence pour la détermination, sans interférence des solvants résiduels de classe 1, 2 et 3.
- 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
- Ce produit est testé par absorption UV pour garantir une faible contamination organique
- Traitées pour une faible teneur en eau afin de faciliter l’extraction d’impuretés organiques volatiles ou de VOC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Nom chimique ou matériau | DMSO, Dimethyl Sulfoxide |
Absorbance | 0.40 AU Maximum (270nm), 0.18 AU Maximum (290nm), 0.06 AU Maximum (310nm), 0.02 AU Maximum (330nm), 0.01 AU Maximum (350 to 400nm) |
CAS | 67-68-5 |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide |
Résidus après évaporation | 0.01 % Maximum |
Formule moléculaire | C2H6OS |
Vedi altri risultati |