Learn More
MP Biomedicals™ Diméthylsulfoxyde Cryopres™ (>99,9 % USP DMSO pour cryoconservation)
Utilisé couramment dans la cryoconservation cellulaire pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation.
64.45€ - 192.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Cryoconservation |
Pureté ou qualité | 0,999 |
Contenu et stockage | 15 à 30°C, déshydraté, stocker sous azote |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16369855
|
MP Biomedicals™
092780145 |
10 mL |
64.45€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16379855
|
MP Biomedicals™
092780148 |
50 mL |
192.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Diméthylsulfoxyde Cryopres (DMSO) USP, Ph. Eur. Stérilisée par filtration
- Le diméthylsulfoxyde Cryopres est couramment utilisé dans la cryoconservation cellulaire, avec le glycérol, pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
- Produit selon les normes les plus élevées de l’industrie pour garantir des résultats supérieurs
Spécification
Liquide | |
Cryoconservation | |
15 à 30°C, déshydraté, stocker sous azote |
Stérile | |
0,999 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Diméthylsulfoxyde Cryopres™ (>99,9 % USP DMSO pour cryoconservation)