Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur CryoBox™
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur.
Marque: Thermo Scientific™ DS5037-0007
371.91 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur. Les racks pour congélateur Thermo Scientific™ CryoBox™ incluent des racks pour CryoBox en acier inox Thermo Scientific Nalgene™ et des racks en aluminium Thermo Scientific Nunc™ durables, qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres.
- Stockez commodément des boîtes de stockage de flacons cryogéniques standard de 5-1/4 x 5-1/4 grâce à ces racks pour congélateur
- Convient aux CryoBoxes™ Thermo Scientific Nalgene™ et Nunc™
- Les options incluent des racks en acier inoxydable et Al durables qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres
Spécification
Argent | |
7 Cryoboîtes/rack | |
Acier inoxydable |
5,625 x 5,5 x 27,75 po (14,3 x 14 x 70,5 cm) | |
Vertical | |
Rack de congélateur |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.