Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur CryoBox™
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur.
Marque: Thermo Scientific™ 367000
430.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur. Les racks pour congélateur Thermo Scientific™ CryoBox™ incluent des racks pour CryoBox en acier inox Thermo Scientific Nalgene™ et des racks en aluminium Thermo Scientific Nunc™ durables, qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres.
Garantie : 90 jours
Spécification
Argent | |
12 Cryoboîtes/rack | |
Acier inoxydable |
5,625 x 26,5 x 5,531 po (14,3 x 67 x 14 cm) | |
Vertical | |
Rack de stockage pour boîtes cryogéniques, vertical |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.