Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour GDF15 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS2258
478.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’ELISA de GDF15 humain quantifie le GDF15 humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’GDF15 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’GDF15 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les protéines morphogénétiques osseuses (p. ex. BMP5 ; MIM 112265) sont des membres de la superfamille du facteur de croissance transformant bêta (voir TGF-bêta1 ; MIM 190180) et régulent la différenciation et l’entretien des tissus. Ils sont synthétisés comme des molécules précurseurs qui sont traitées à un site de clivage dibasique pour libérer des domaines à extrémité C-terminale contenant un motif caractéristique des 7 cystéines conservées dans la protéine mature.
Spécification
Q99988 | |
0,59 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
9518 | |
2,9% | |
Plaque à puits pré-enduite 96, Standard, diluant d’échantillon, concentrat de tampon de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, films adhésifs pour plaques, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl | |
Humaine | |
3 h 30 min |
2-125 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GDF15 | |
4,2% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
439758-002 | Certificat d’analyse | 21/04/2025 | |
439758-001 | Certificat d’analyse | 03/04/2025 |