Learn More
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
Marque:  Corning™ 3414
236.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10471242
  • 255.00€ / 24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
  • Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
  • Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
  • Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
  • Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et membrane transparente épaisse, revêtements 10 μm
  • Tailles de pore comprises entre 0,4 μm et 8 μm de diamètre
  • Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fourni en plaques multipuits
  • La membrane doit être colorée pour une visibilité des cellules
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Inserts x 6/ plaque à 6 puits
PC
3 μm
Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne
6/boîte
Traitée pour culture tissulaire
Traitée pour culture tissulaire
6
4.7 cm2
2,6 ml
Inserts microporeux préchargés dans les plaques de culture de tissu
24,5mm
24/carton
Transparent
Stérile
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot22024002 Type de certificatCertificat de qualité Date23/03/2025 Catalog Number3414
Numéro de lot20024051 Type de certificatCertificat de qualité Date07/10/2024 Catalog Number3414
Numéro de lot27823045 Type de certificatCertificat de qualité Date31/08/2024 Catalog Number3414
Numéro de lot27823018 Type de certificatCertificat de qualité Date24/06/2024 Catalog Number3414
Numéro de lot27823045 Type de certificatCertificat de conformité Date17/07/2024 Catalog Number3414
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    43
    Heures
    13
    Minutes
    43
    Secondes
    47
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™ > 24 mm ; 3 μm